Desinfektionsmittel, Flächendesinfektion, Premier WFI Klercide 70/30, steril, Mischung: 70 % Isopropanol IPA / 30 % Wasser für Injektionszwecke WFI, Inhalt:4 x 4000 ml, Sprühflasche 1 * 4 ST
Artikelnr. 148-0096
Lieferant: ECOLAB CONTAMINATION CONTROL
Frequently Bought Together