Desinfektionsmittel, Flächendesinfektion, Premier WFI Klercide 70/30, steril, Mischung: 70 % Isopropanol IPA / 30 % Wasser für Inje ktionszwecke WFI, Inhalt: 12 x 500 ml, Sprühflasche 1 * 12 ST
Catalog # 148-0092
Supplier: ECOLAB CONTAMINATION CONTROL
Frequently Bought Together