AuftragsverfolgungKontakt
Schraubverschlüsse, Nalgene®
Schraubverschlüsse, Nalgene®
Linerless, 28-415, Braun, PP
Artikelnr. 215-1621
Schraubverschlüsse, Nalgene®
Artikelnr. 215-1621
Schraubverschlüsse, Nalgene®
Schraubverschlüsse, Nalgene®
Linerless, 28-415, Braun, PP
Preis
273,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 ST
Product Details & Documents
PP, farbig.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Temperaturbeständig bis +135 °C
  • Autoklavierbar
Einsatzlose Schraubkappen für Nalgene® Enghals- und Weithalsflaschen, sowie Erlenmeyerkolben mit Gewinde.
Spezifikationen
  • Verschlussgröße:
    28-415
  • Farbe:
    Braun
  • Bezeichnung:
    Linerless
  • Material:
    PP
  • Seq:
    29
  • Cat. No.:
    215-1621
  • Umweltzertifizierung:
    NAR Certificate of Retirement
  • Umweltfreundlichkeit:
    Umweltschonende Herstellung