Schraubverschlüsse, Nalgene®
Linerless, 28-415, Blau, PP
215-1612
PP, farbig.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Temperaturbeständig bis +135 °C
- Autoklavierbar
Einsatzlose Schraubkappen für Nalgene® Enghals- und Weithalsflaschen, sowie Erlenmeyerkolben mit Gewinde.
- Verschlussgröße:28-415
- Farbe:Blau
- Bezeichnung:Linerless
- Material:PP
- Seq:24
- Cat. No.:215-1612
- Umweltzertifizierung:NAR Certificate of Retirement
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung