Schraubverschlüsse, Nalgene®
Ohne Einlagedichtung, 24-415, Blau, PP
Artikelnr. 215-1611
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Springe zu:
Product Details & Documents
PP, farbig.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Temperaturbeständig bis +135 °C
- Autoklavierbar
Einsatzlose Schraubkappen für Nalgene® Enghals- und Weithalsflaschen, sowie Erlenmeyerkolben mit Gewinde.
Spezifikationen
- Verschlussgröße:24-415
- Farbe:Blau
- Bezeichnung:Ohne Einlagedichtung
- Material:PP
- Seq:23
- Cat. No.:215-1611
- Umweltzertifizierung:NAR Certificate of Retirement
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung