Schraubverschlüsse, Nalgene®
Linerless, 13-415, Blau, PP
Catalog # 215-1610
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Jump to:
Product Details & Documents
PP, farbig.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Temperaturbeständig bis +135 °C
- Autoklavierbar
Einsatzlose Schraubkappen für Nalgene® Enghals- und Weithalsflaschen, sowie Erlenmeyerkolben mit Gewinde.
Specifications
- Verschlussgröße:13-415
- Farbe:Blau
- Bezeichnung:Linerless
- Material:PP
- Seq:21
- Cat. No.:215-1610
- Umweltzertifizierung:NAR Certificate of Retirement
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung