Schraubverschlüsse, Nalgene®
Linerless, 38-430, Grün, PP
215-1605
PP, farbig.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Temperaturbeständig bis +135 °C
- Autoklavierbar
Einsatzlose Schraubkappen für Nalgene® Enghals- und Weithalsflaschen, sowie Erlenmeyerkolben mit Gewinde.
- Verschlussgröße:38-430
- Farbe:Grün
- Bezeichnung:Linerless
- Material:PP
- Seq:15
- Cat. No.:215-1605
- Umweltzertifizierung:NAR Certificate of Retirement
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung