AuftragsverfolgungKontakt
Schraubverschlüsse, Nalgene®
Linerless, 13-415, Grün, PP
  215-1602
Schraubverschlüsse, Nalgene®
  215-1602
Schraubverschlüsse, Nalgene®
Schraubverschlüsse, Nalgene®
Linerless, 13-415, Grün, PP
648,00 €
1 * 2.000 ST
PP, farbig.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Temperaturbeständig bis +135 °C
  • Autoklavierbar
Einsatzlose Schraubkappen für Nalgene® Enghals- und Weithalsflaschen, sowie Erlenmeyerkolben mit Gewinde.
  • Verschlussgröße:
    13-415
  • Farbe:
    Grün
  • Bezeichnung:
    Linerless
  • Material:
    PP
  • Seq:
    11
  • Cat. No.:
    215-1602
  • Umweltzertifizierung:
    NAR Certificate of Retirement
  • Umweltfreundlichkeit:
    Umweltschonende Herstellung