Schraubverschlüsse, Nalgene®
Ohne Einlagedichtung, 20-415, Natur, PP
Artikelnr. 215-1597
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Springe zu:
Product Details & Documents
PP, farbig.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Temperaturbeständig bis +135 °C
- Autoklavierbar
Einsatzlose Schraubkappen für Nalgene® Enghals- und Weithalsflaschen, sowie Erlenmeyerkolben mit Gewinde.
Spezifikationen
- Verschlussgröße:20-415
- Farbe:Natur
- Bezeichnung:Ohne Einlagedichtung
- Material:PP
- Seq:02
- Cat. No.:215-1597
- Umweltzertifizierung:NAR Certificate of Retirement
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung