Schraubverschlüsse, Nalgene®
Linerless, 13-415, Natur, PP
Artikelnr. 215-1591
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Springe zu:
Product Details & Documents
PP, farbig.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Temperaturbeständig bis +135 °C
- Autoklavierbar
Einsatzlose Schraubkappen für Nalgene® Enghals- und Weithalsflaschen, sowie Erlenmeyerkolben mit Gewinde.
Spezifikationen
- Verschlussgröße:13-415
- Farbe:Natur
- Bezeichnung:Linerless
- Material:PP
- Seq:01
- Cat. No.:215-1591
- Umweltzertifizierung:NAR Certificate of Retirement
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung