AuftragsverfolgungKontakt
Gesichtsschutzschilde, Bionic™ | Avantor
Gesichtsschutzschilde, Bionic™
Unbeschichtet, Acetat
Artikelnr. 111-0252
Anbieter:   HONEYWELL SAFETY
Gesichtsschutzschilde, Bionic™
Artikelnr. 111-0252
Anbieter:  HONEYWELL SAFETY
Gesichtsschutzschilde, Bionic™
Gesichtsschutzschilde, Bionic™
Unbeschichtet, Acetat
Preis
58,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Dieser innovative Gesichtsschutz schützt, auch in Kombination mit Schutzbrillen oder Atemschutz, vor extremen mechanischen Gefahren.
  • Mit erweitertem Schutz für Oberkopf und Kinn
  • Einrastender Kopfhalterungsmechanismus für zusätzliche Sicherheit
  • Besonders weiche Polsterung mit waschbarem bzw. austauschbarem Schweißband
  • Viele Einstellmöglichkeiten für höchsten Komfort
Gewicht: 355 g.
EN 166, EN 169, EN 170, 1 F, B, T, C, 3, 8, 9
Zertifizierung: EN 166, EN 169, EN 170, 1 F, B, T, C, 3, 8, 9
Spezifikationen
  • Typ:
    Unbeschichtet
  • Material:
    Acetat
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Material
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 111-0740
    Ersatzvisier, unbeschichtet
    PC
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 13,70 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Material
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 111-1293
    Ersatzvisier, kratzfest/beschlagfrei
    PC
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 35,40 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 113-8053
    Ersatz-Schweißband
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 8,00 €