Fläschchen mit Bördelrand, Nalgene®
20,00 ml, Klar, Ja, 20 mm
Catalog # 215-1496
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Jump to:
Product Details & Documents
Ideal zur Verpackung, Lagerung und Versand von diagnostischen Seren, biologischen Seren, Arzneimitteln für die Veterinärmedizin und ophthalmischen Arzneien. Hergestellt und verpackt in kontrollierten Arbeitsbereichen mit HEPA-Filterung. PETG, glasklar
- Sterilisiert auf 10-6 SAL (Sterility Assurance Level). Erfüllen die Anforderungen der USP Klasse VI und USP 661 Standards
- Mit entsprechenden Gummistopfen und Bördelkappen für den Luftfracht-Versand geeignet (Gummistopfen und Bördelkappen müssen separat geordert werden)
- Qualitätsgeprüft zur Gewährleistung der Auslaufsicherheit
Ordering information: Die Fläschchen werden verpackt in Schrumpffolienmodulen, ohne Stopfen und Bördelkappen, geliefert.
Specifications
- Mit Deckel:Ja
- Verschlussgröße:20 mm
- Kapazität:20,00 ml
- Farbe:Klar
- Cat. No.:215-1496
- Umweltzertifizierung:NAR Certificate of Retirement
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung