Rotoren
Fest Winkelrotor für konische Röhrchen (6×50 ml, 6000 min⁻¹, 4025×g), nur mit MIKRO 220 R nutzbar
Artikelnr. 521-1896
Anbieter: Hettich
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
- Bezeichnung:Fest Winkelrotor für konische Röhrchen (6×50 ml, 6000 min⁻¹, 4025×g), nur mit MIKRO 220 R nutzbar
- Seq:03
- Cat. No.:521-1896
- Umweltzertifizierung:ISO 14001 (Cert. Reg. No: 12100/10459604 TMS)
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.