AuftragsverfolgungKontakt
Mopps, LoopMop™ | Avantor
Mopps, LoopMop™
LoopMop™
Artikelnr. 129-0241
Anbieter:   MICRONOVA
Mopps, LoopMop™
Artikelnr. 129-0241
Anbieter:  MICRONOVA
Mopps, LoopMop™
Mopps, LoopMop™
LoopMop™
Preis
67,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Mopp aus Polyestergewebe um Desinfektionsmittel in pharmazeutischen, aseptischen Produktionsbereichen und bei medizin-technischen Anwendungen aufzutragen. Der Mopp ist saugstark genug, um ein trockenes Endergebnis zu erhalten. Dabei hinterlässt er eine ausreichende Restfeuchte für Desinfektionsmittel, die längere Abtrocknungszeit erfordern. Der Mopp kann direkt mit einem Stiel aus Fiberglas/Polypropylen verwendet oder mittels Adapter mit einem Universalstiel verbunden werden.
  • Wasch- und autoklavierbar
  • Fusselarm
  • Keine unbearbeiteten Kanten
 : Alle Komponenten müssen separat bestellt werden.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    LoopMop™
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Länge
    Material
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 129-0551
    Teleskopstiel aus Edelstahl mit Schnell-Trennvorrichtung
    965 - 1829 mm
    Edelstahl 304
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 358,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Länge
    Material
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 129-0062
    Edelstahlstiel mit Schnell-Trennvorrichtung
    155 cm
    Glasfaser
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 165,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Länge
    Material
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 129-0176
    Edelstahlstiel mit Schnell-Trennvorrichtung
    1295 cm
    Edelstahl 304
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 159,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 129-0170
    MicroMop® Adapter: Klemme aus PP zur Aufnahme von Bodenwischern der Micromop- und PolyGen-Serie. Wird an den Stielen der SSU-Serie befestigt.
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 157,00 €