Mopp, MicroMop™
Wischkopf, Polyester
129-0234
Sind geeignet für die rasche und effiziente Reinigung großer Flächen in der Waferproduktion, Elektronik-, Pharma- und Biotechnologie-Industrie. Alle Wischköpfe werden mit der orangefarbenen Schnellkupplung am Edelstahlstiel befestigt. Für weniger kritische Bereiche kann auch der Fiberglas/PP-Stiel mit Adapter eingesetzt werden.
- PVA ist fusselarm, schnell abtrocknend, hervorragend geeignet für High-Tech-Anwendungen. Waschbar
- Polyester besitzt eine hohe Saugfähigkeit, kann autoklaviert und mit starken Desinfektionsmitteln eingesetzt werden
- Lite™ ist eine robuste Latex/Kunstseide-Mischung für Reinräume und Service-Räume. Sie können für medizinische Zwecke auch autoklaviert werden
: Alle Komponenten müssen separat bestellt werden.
- Bezeichnung:Wischkopf, Polyester
- Seq:03
- Cat. No.:129-0234
- Umweltfreundlichkeit:Abfallreduzierend