AuftragsverfolgungKontakt
Microtubes, prepared | Avantor
Microtubes, prepared
Microtubes, prepared, serum-gel clotting activator, with attached push cap closure, 1,1 ml, 1000/case
Artikelnr. SARS41.1500.005
Marketsource
Anbieter:   SARSTEDT
Microtubes, prepared
Artikelnr. SARS41.1500.005
Anbieter:  SARSTEDT
Marketsource
Microtubes, prepared
Microtubes, prepared, serum-gel clotting activator, with attached push cap closure, 1,1 ml, 1000/case
Preis
334,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
PP, translucent with PP screw cap.
  • Type of preparation: Trisodium citrate solution
  • With paper label
  • Graduated
  • Recommended centrifugation: 1800×g
With screw cap or push-on cap.
Spezifikationen
  • Verpackt:
    1000/case
  • Kapazität:
    1,1 ml
  • Bezeichnung:
    Microtubes, prepared, serum-gel clotting activator, with attached push cap closure
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.