AuftragsverfolgungKontakt
Staining racks
Staining racks
Rack, for 12 slides, 435×85 mm
Artikelnr. DELTS-004
Anbieter:   DELTALAB
Staining racks
Artikelnr. DELTS-004
Anbieter:  DELTALAB
Staining racks
Rack, for 12 slides, 435×85 mm
Preis
90,90 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel staining racks for microscope slides with and without dividers.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Rack, for 12 slides, 435×85 mm
  • Seq:
    02