AuftragsverfolgungKontakt
Sample cups for analysers | Avantor
Sample cups for analysers
For Technicon analysers, with PE cap, 2,00 ml, 24,90 mm, 13,75 mm, Bag of 1000, 10 bags/case
Artikelnr. DELT910022
Anbieter:   DELTALAB
Sample cups for analysers
Artikelnr. DELT910022
Anbieter:  DELTALAB
Sample cups for analysers
For Technicon analysers, with PE cap, 2,00 ml, 24,90 mm, 13,75 mm, Bag of 1000, 10 bags/case
Preis
422,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10.000 ST
Product Details & Documents
Cups made of PS.
Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    13,75 mm
  • Verpackt:
    Bag of 1000, 10 bags/case
  • Kapazität:
    2,00 ml
  • Bezeichnung:
    For Technicon analysers, with PE cap
  • Höhe:
    24,90 mm
  • Seq:
    01