AuftragsverfolgungKontakt
Sample container, with screw cap | Avantor
Sample container, with screw cap
30 ml, 25 mm, 90 mm, -, individually wrapped
Artikelnr. DELT409222
Anbieter:   DELTALAB
Sample container, with screw cap
Artikelnr. DELT409222
Anbieter:  DELTALAB
Sample container, with screw cap
30 ml, 25 mm, 90 mm, -, individually wrapped
Preis
235,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 400 ST
Product Details & Documents
PP, translucent, with screw cap.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Straight walled containers for sample collection, storage and transport.
Achtung! Bitte beachten: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Dokumente
Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    25 mm
  • Verpackt:
    individually wrapped
  • Typ:
    -
  • Kapazität:
    30 ml
  • Höhe:
    90 mm
  • Seq:
    02