AuftragsverfolgungKontakt
Pipette tips | Avantor
Pipette tips
Gilson type, bevelled, 2 - 200 µl, -, Gelb, Gilson P20, P50, P100, P200, Bulk (25×1000)
Artikelnr. DELT200016
Anbieter:   DELTALAB
Pipette tips
Artikelnr. DELT200016
Anbieter:  DELTALAB
Pipette tips
Gilson type, bevelled, 2 - 200 µl, -, Gelb, Gilson P20, P50, P100, P200, Bulk (25×1000)
Preis
503,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25.000 ST
Product Details & Documents
Spezifikationen
  • Verpackt:
    Bulk (25×1000)
  • Steril:
    -
  • Volumen:
    2 - 200 µl
  • Seq:
    07
  • Spitzentyp:
    Gilson type, bevelled
  • Spitzenfarbe:
    Gelb
  • Zur Nutzung mit:
    Gilson P20, P50, P100, P200