AuftragsverfolgungKontakt
Objektträger mit Vertiefung | Avantor
Objektträger mit Vertiefung
Cavity slides, 1
Artikelnr. 630-1611
Anbieter:   MARIENFELD
Objektträger mit Vertiefung
Artikelnr. 630-1611
Anbieter:  MARIENFELD
Objektträger mit Vertiefung
Objektträger mit Vertiefung
Cavity slides, 1
Preis
78,82 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 ST
Product Details & Documents
Natronkalkglas, hydrolytische Klasse 3.
Geschliffen und poliert für In vitro Diagnostik (IVD) Applikationen.
Zertifizierung: IVD 98/79/EC
Dokumente
Spezifikationen
  • Anz. Wells:
    1
  • Bezeichnung:
    Cavity slides
  • Seq:
    02