AuftragsverfolgungKontakt
Glass beads
Glasperlen, massiv, 1000 g, 1 mm
Artikelnr. MARI4901001
Anbieter:   MARIENFELD
Glass beads
Artikelnr. MARI4901001
Anbieter:  MARIENFELD
Glass beads
Glass beads
Glasperlen, massiv, 1000 g, 1 mm
Preis
33,53 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Made of soda lime glass.
  • Solid
  • Polished
Glass beads are used for mixing or milling. The smaller the beads and the higher their quantity the more intense is the mixing or milling.
 : In poly bag of 500 g or 1000 g each.
Spezifikationen
  • Ø:
    1 mm
  • Bezeichnung:
    Glasperlen, massiv, 1000 g
  • Seq:
    01