Agarose, MetaPhor™
Agarose, MetaPhor™
Artikelnr. 733-1211
Anbieter: LONZA
Springe zu:
Product Details & Documents
Agarose mit mittlerem Schmelzpunkt, ideal für die Auflösung von DNA-Fragmenten, PCR- und RT-PCR-Produkten, die sich in der Größe um 2 % unterscheiden, im Bereich von 20 bis 800 bp, durch U-Boot-Gelelektrophorese.
MetaPhor™ Agarosegel ist ideal für die Auflösung von AMPFLPs, STRs sowie Tri- und Tetranukleotid-Wiederholungen.
Spezifikationen
- Bezeichnung:Agarose, MetaPhor™
- Seq:01
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.