AuftragsverfolgungKontakt
Buckets, Round | Avantor
Buckets, Round
Weiß, 17 L, 340 mm, 310 mm
Artikelnr. DELT19907
Anbieter:   DELTALAB
Buckets, Round
Artikelnr. DELT19907
Anbieter:  DELTALAB
Buckets, Round
Weiß, 17 L, 340 mm, 310 mm
Preis
33,70 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
HDPE, white.
  • Good chemical and temperature resistance
  • Moulded-in graduations
  • With spout
For industrial and laboratory applications. With red stainless metal handle. Very sturdy construction.
Spezifikationen
  • Kapazität:
    17 L
  • Farbe:
    Weiß
  • Höhe:
    310 mm
  • Seq:
    03
  • Ø ext.:
    340 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.