Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
 

Gewindefläschchen

Vials, LCGC certified, 2,00 ml, 12×32 mm, Glas, Braun, Ja, Screw cap, Silicone/PTFE, bonded
Artikelnr. WATE186000846C
Marketsource
Anbieter:   WATERS
Gewindefläschchen
Artikelnr. WATE186000846C
Anbieter:  WATERS
Marketsource
Gewindefläschchen

Vials, LCGC certified, 2,00 ml, 12×32 mm, Glas, Braun, Ja, Screw cap, Silicone/PTFE, bonded

Preis
126,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Spezifikationen
  • Mit Deckel:
    Ja
  • Ø×H:
    12×32 mm
  • Septum:
    Silicone/PTFE, bonded
  • Kapazität:
    2,00 ml
  • Farbe:
    Braun
  • Bezeichnung:
    Vials, LCGC certified
  • Material:
    Glas
  • Seq:
    07
  • Verschlusstyp:
    Screw cap