AuftragsverfolgungKontakt
Tupfer
Tupfer
Sterile swabs, PS/Baumwolle, 2,5 mm, 150 mm, +
  300-0326
 :   DELTALAB
Tupfer
  300-0326
 :  DELTALAB
Tupfer
Tupfer
Sterile swabs, PS/Baumwolle, 2,5 mm, 150 mm, +
457,00 €
1 * 2.000 ST
Tupfer für Proben, die keinen Transportbehälter erfordern.
Certifications: IVD.
Packaging: Einzeln verpackt im Peel-Off-Verpackung.
Caution: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
  • Ø:
    2,5 mm
  • Steril:
    +
  • Bezeichnung:
    Sterile swabs
  • Länge:
    150 mm
  • Seq:
    004
  • Stiel/Kopf:
    PS/Baumwolle