AuftragsverfolgungKontakt
Transport containers
Transport containers
Slide mailers, PP, 84×71×6 mm, 2
Artikelnr. DELT979930
Anbieter:   DELTALAB
Transport containers
Artikelnr. DELT979930
Anbieter:  DELTALAB
Transport containers
Transport containers
Slide mailers, PP, 84×71×6 mm, 2
Preis
387,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 ST
Product Details & Documents
Designed for slide transport and protection.
  • Made of polypropylene
  • Easy snap-lock
  • Not indicated for liquid samples
Compartment shape ensures tight fit: no risk of damaging slides and to send by mail, recommend to use special envelopes.
Documents
Spezifikationen
  • Anzahl Objektträger:
    2
  • Bezeichnung:
    Slide mailers
  • Material:
    PP
  • Seq:
    03
  • B×T×H:
    84×71×6 mm