Pipette tips
Gilson type, crystal tip, graduated, 0,1 - 10 µl, -, Transparent, Eppendorf, Labsystems, Biohit, Nichiryo, Rainin, Bulk (20×1000)
Artikelnr. DELT200024
Anbieter: DELTALAB
Springe zu:
Product Details & Documents
Documents
Spezifikationen
- Verpackt:Bulk (20×1000)
- Steril:-
- Volumen:0,1 - 10 µl
- Seq:01
- Spitzentyp:Gilson type, crystal tip, graduated
- Spitzenfarbe:Transparent
- Zur Nutzung mit:Eppendorf, Labsystems, Biohit, Nichiryo, Rainin