AuftragsverfolgungKontakt
EnteroPluri-Test | Avantor
EnteroPluri-Test
Additional biochemical reagents for Staph identification systems, 1 KIT
Artikelnr. LIOF80260
Anbieter:   LIOFILCHEM
EnteroPluri-Test
Artikelnr. LIOF80260
Anbieter:  LIOFILCHEM
CAS Nummer:  
EnteroPluri-Test
EnteroPluri-Test
Additional biochemical reagents for Staph identification systems, 1 KIT
CAS Nummer:  
Preis
148,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
Der EnteroPluri-Test ist ein 12-Sektoren-System mit speziellen Kulturmedien, das die Identifizierung von Enterobacteriaceae und anderen gramnegativen, oxidasenegativen Bakterien ermöglicht. Das System ermöglicht die gleichzeitige Beimpfung aller in den Sektoren vorhandenen Medien und die Durchführung von 15 biochemischen Reaktionen. Die Identifizierung des Mikroorganismus erfolgt anhand der Farbänderung der verschiedenen Kulturmedien nach 18 bis 24 Stunden Inkubation bei 36 ±1 °C und einer Codenummer, die aus der Auswertung der biochemischen Reaktion gewonnen wird. Oxidase, Kovacs Reagenz Indol (z. B. 1.00181.0002, 1.09293.0100, 1.11350.0001) und Codebuch sind nicht im Lieferumfang enthalten.
  • Die Identifizierung basiert auf biochemischen Untersuchungen auf Spezialmedien
  • Die Kombination der positiven und negativen Reaktion erlaubt die Bildung eines numerischen Codes, der mit Hilfe des Codehefts die untersuchten Bakterien identifizieren kann
Dokumente
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    1 KIT
  • Bezeichnung:
    Additional biochemical reagents for Staph identification systems
  • Cat. No.:
    LIOF80260
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.