Verschlüsse für Röhrchen
Verschluss für 12-mm-Röhrchen, Grün
Anbieter: DELTALAB
Springe zu:
Product Details & Documents
Verschlüsse aus Polyethylen für alle Röhrchentypen aus Polyethylen und Polystyrol.
Documents
Spezifikationen
- Farbe:Grün
- Bezeichnung:Verschluss für 12-mm-Röhrchen
- Seq:06