AuftragsverfolgungKontakt
Boiling baths, Precisterm | Avantor
Boiling baths, Precisterm
6000141, Max. 110 °C, 20 L, 1500 W, 480×300×150 mm, 580×420×200 mm, 10 kg
Artikelnr. SELE6000141
Anbieter:   SELECTA
Boiling baths, Precisterm
Artikelnr. SELE6000141
Anbieter:  SELECTA
Boiling baths, Precisterm
Boiling baths, Precisterm
6000141, Max. 110 °C, 20 L, 1500 W, 480×300×150 mm, 580×420×200 mm, 10 kg
Preis
723,93 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Double skinned AISI 310 stainless steel tank with an exterior case of AISI 304 stainless steel. The heating elements embedded in INCOLOY heat and corrosion resistant stainless steel.
  • Illuminated mains power switch
  • Hydraulic thermostat temperature control, synchronised with the 'ON' indicator lamp
  • Safety thermostat cut out indicator lamp (DIN 12877.2)
Spezifikationen
  • Temperatur:
    Max. 110 °C
  • Gewicht:
    10 kg
  • Kapazität:
    20 L
  • Seq:
    01
  • B×T×H:
    580×420×200 mm
  • Bad B×T×H:
    480×300×150 mm
  • Leistung:
    1500 W
  • Typ:
    6000141
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SELE6001603
    Flat lid with concentric reduction rings, 12 places
    45 L bath
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 376,80 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SELE6003232
    Flat lid with concentric reduction rings, 2 places
    5 L bath
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 111,71 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SELE6003236
    Flat lid with concentric reduction rings, 6 places
    20 L bath
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 188,41 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SELE6000714
    Gabled stainless steel lid with thermometer positioning hole
    45 L bath
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 345,29 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SELE6000711
    Gabled stainless steel lid with thermometer positioning hole
    12 L bath
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 166,93 €
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.