Ölbindevlies, 3M™
Polyesterbindevlies mit PP-Vliesstoff auf einer Seite für die Ableitung elektrischer Ladungen, 276 Liter/Rolle, 44 m × 960 mm
Artikelnr. MMMAHP100
Anbieter: 3M
Springe zu:
Product Details & Documents
Ölbindetücher oder Ölbindevlies auf einer Rolle zur Beseitigung verschütteter Öle und Kraftstoffe.
- Wasserabweisend
- Kosteneffizient, da nur Öl und nicht das Wasser aufgenommen wird
- Kann draußen und drinnen eingesetzt werden
Spezifikationen
- Bezeichnung:Polyesterbindevlies mit PP-Vliesstoff auf einer Seite für die Ableitung elektrischer Ladungen
- L×B:44 m × 960 mm
- Absorptionsvermögen:276 Liter/Rolle
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.