Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Instrumentschalen | Avantor

Instrumentschalen

1800 ml, 160×290×60 mm
Artikelnr. BURK4230-2180
Anbieter:   BURKLE
Instrumentschalen
Artikelnr. BURK4230-2180
Anbieter:  BURKLE
Instrumentschalen
Instrumentschalen

1800 ml, 160×290×60 mm

Preis
24,20 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Schalen für vielseitige Einsatzmöglichkeiten. In Labors Arztpraxen, Krankenhäuser, Apotheken, Lebensmittelindustrie – überall dort, wo es auf die saubere Aufbewahrung von Instrumenten, Geräten, Waren und Präzisionsteilen ankommt.

  • Melamin, weiß
  • Schale ohne Deckel

Deckel als Zubehör erhältlich.

Spezifikationen
  • Kapazität:
    1800 ml
  • B×T×H:
    160×290×60 mm
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.