Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
 

Oliven, mit Mutter

49 mm, GL 14, 8 mm
  BOHLD582-02
 :   Bohlender
Oliven, mit Mutter
  BOHLD582-02
 :  Bohlender
Oliven, mit Mutter
Oliven, mit Mutter

49 mm, GL 14, 8 mm

 
7,60 €
   
1 * 1 ST
 

Oliven GL 14 und GL 18 aus PFA, Oliven GL 25 und GL 32 aus PTFE, mit elastischer Dichtlippe und FKM-O-Ring, Schraubverbindungskappe aus PPS

  • Ausführung gerade oder gebogen
  • Universelle Chemikalienbeständigkeit
  • Maximale Temperatur bis zu 250 °C
 
  • Gewinde:
    GL 14
  • Schlauch Innen-Ø:
    8 mm
  • Länge:
    49 mm