AuftragsverfolgungKontakt
Rods, AR-Glas® | Avantor
Rods, AR-Glas®
5±0,15 mm, 1500 mm
Artikelnr. SCOR1028415
Anbieter:   Schott AG
Rods, AR-Glas®
Artikelnr. SCOR1028415
Anbieter:  Schott AG
Rods, AR-Glas®
5±0,15 mm, 1500 mm
Preis
216,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 16 kg
Product Details & Documents
Made of AR®-Glas.
  • Soft glass is acid-resistant
  • Has high thermal expansion for pressure melting and for fusing with platinum or dumet and other alloys
Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    5±0,15 mm
  • Länge:
    1500 mm
  • Seq:
    03