Rods, AR-Glas®
4±0,15 mm, 1500 mm
Artikelnr. SCOR1028126
Anbieter: Schott AG
Springe zu:
Product Details & Documents
Made of AR®-Glas.
- Soft glass is acid-resistant
- Has high thermal expansion for pressure melting and for fusing with platinum or dumet and other alloys
Spezifikationen
- Ext.Ø:4±0,15 mm
- Länge:1500 mm
- Seq:02
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.