Fläschchen mit Schnappdeckel
Fläschchen, LCGC-zertifiziert, 0,70 ml, 8×40 mm, Klar, Ja, Schnappverschluss
Artikelnr. WATE186000837C
Marketsource
Anbieter: WATERS
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
- Mit Deckel:Ja
- Ø×H:8×40 mm
- Kapazität:0,70 ml
- Farbe:Klar
- Bezeichnung:Fläschchen, LCGC-zertifiziert
- Seq:01
- Verschlusstyp:Schnappverschluss