AuftragsverfolgungKontakt
Capillary tubes
Capillary Tubes, 75 mm, 2,3 mm, 130 µl
  MARI2951300
 :   MARIENFELD
Capillary tubes
  MARI2951300
Capillary tubes
Capillary tubes
Capillary Tubes, 75 mm, 2,3 mm, 130 µl
1 * 1.000 ST
Glass, clear.
  • Na-heparinized (coated)
Capillaries, Na-heparinized (coated)
For blood gas analysis.
  • Ø:
    2,3 mm
  • Volumen:
    130 µl
  • Bezeichnung:
    Capillary Tubes
  • Länge:
    75 mm
Accessories
  •  
    Bezeichnung
  • MARI2960414
    Verschlusskappe für Blutgaskapillarröhrchen mit Ø 1,75 mm
    1 * 500 ST