AuftragsverfolgungKontakt
Container with screw cap
120 ml, 44 mm, 105 mm, HDPE cap, graduation upto 120 ml, Colour-21390360|Colour-21390331, 250/case, PP
  SARS75.9922.421
Marketsource
 :   SARSTEDT
Container with screw cap
  SARS75.9922.421
 :  SARSTEDT
Marketsource
Container with screw cap
120 ml, 44 mm, 105 mm, HDPE cap, graduation upto 120 ml, Colour-21390360|Colour-21390331, 250/case, PP
123,00 €
1 * 250 ST
PP, translucent, with screw cap.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
Transparent containers with reliable sealing caps.
Collection and storage of urine.
 : *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
  • Ext.Ø:
    44 mm
  • Verpackt:
    250/case
  • Typ:
    HDPE cap, graduation upto 120 ml
  • Kapazität:
    120 ml
  • Höhe:
    105 mm
  • Material:
    PP
  • Seq:
    06
  • Verschluss-Farbe:
    Colour-21390360|Colour-21390331