AuftragsverfolgungKontakt
Schaufeln | Avantor
Schaufeln
375 ml, 290 mm
Artikelnr. USBE3723
Anbieter:   USBECK Laborgeräte
Schaufeln
Artikelnr. USBE3723
Schaufeln
Schaufeln
375 ml, 290 mm
Preis
9,40 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Aluminium, glatt. Zur Entnahme oder Dosierung von Pulvern, Granulaten oder Pasten.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit
  • Leicht, robust und handlich
Spezifikationen
  • Kapazität:
    375 ml
  • Länge:
    290 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.