Gewindefläschchen
Vials, LCGC certified, 1,00 ml, 12×32 mm, Glas, Klar, Ja, Screw cap, PTFE/Silikon, vorgeschlitzt
Anbieter: WATERS
Springe zu:
Product Details & Documents
Dokumente
Spezifikationen
- Mit Deckel:Ja
- Ø×H:12×32 mm
- Septum:PTFE/Silikon, vorgeschlitzt
- Kapazität:1,00 ml
- Farbe:Klar
- Bezeichnung:Vials, LCGC certified
- Material:Glas
- Seq:01
- Verschlusstyp:Screw cap