Nitromethan ≥98%
Glasflasche für Feststoffe, 500 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Springe zu:
Product Details & Documents
Purity: 98+% CAS No.: 75-52-5 Molecular Formula: CH3NO2 Formula Weight: 61.04 Flash Point: 35°(95°F) Physical Form: Liquid Density: 1.130 Refractive Index: 1.3820 Appearance: Colourless Odour: Characteristic Melting Point: -29° Boiling Point: 101° Beilstein Reference: 1698205 Merck Reference: 14,6611 UN No.: 1261 MDL No.: MFCD00007400
- CAS Nummer:75-52-5
- Formel:CH₃NO₂
- MDL-Nummer:MFCD00007400
- Molekulargewicht:61.04 g/mol
- Merck-Index:14,6611
- Siedepunkt:101 °C
- Schmelzpunkt:–29 °C
- Dichte:1,130
- Blitzpunkt:35 °C (95 °F)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:200-876-6
- UN:1261
- ADR:3,II
Dokumente
Zertifikate
Suche nach Chargennummermsds_ALFAA11806
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Organic Building Blocks and Intermediates
Anwendungshinweise
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:500 g
- Cat. No.:A11806.36
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.