AuftragsverfolgungKontakt
Bulk material, Hydromatrix™
Hydromatrix™ bulk material, 4 kg
  VARI198004
 :   VARIAN
Bulk material, Hydromatrix™
  VARI198004
 :  VARIAN
 :  
Bulk material, Hydromatrix™
Hydromatrix™ bulk material, 4 kg
 :  
1 012,77 €
1 * 4 kg
SLE products use a broad-performance, inert diatomaceous earth sorbent for rapid, general sample preparation.
  • VE:
    4 kg
  • Bezeichnung:
    Hydromatrix™ bulk material