AuftragsverfolgungKontakt
Solid phase microextraction fibers | Avantor
Solid phase microextraction fibers
SPME fiber for autosampler use, DVB/carboxen/PDMS, 50/30 µm fiber coating, Stableflex
Artikelnr. VARISU57329U
Anbieter:   VARIAN
Solid phase microextraction fibers
Artikelnr. VARISU57329U
Anbieter:  VARIAN
Solid phase microextraction fibers
SPME fiber for autosampler use, DVB/carboxen/PDMS, 50/30 µm fiber coating, Stableflex
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 3 ST
Product Details & Documents
Solid phase microextraction (SPME) is a technique for extracting analytes from solid, liquid or gaseous samples by adsorbing them onto the SPME fiber and then desorbing them into an inlet, either on a gas chromatograph (GC) or an HPLC system. SPME is amenable to automation using an autosampler or it can be performed manually as well.
Solid phase microextraction kits: Kits are also available to support method development, offering a variety of fiber types and configurations within a single kit. SPME fiber kits contain three fibers.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    SPME fiber for autosampler use, DVB/carboxen/PDMS, 50/30 µm fiber coating, Stableflex
  • Seq:
    07
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • VARI392609902
    Merlin microseal, SPME replacement seal, 23 gauge
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 439,89 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • VARISU57347U
    SPME fiber holder for CTC autosampler
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • VARISU57357U
    SPME stand, 15 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • VARISU57356U
    SPME inlet guide for manual injection