AuftragsverfolgungKontakt
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ C8 | Avantor
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ C8
Preassembled 96-well plate, C8, 60 Å, 40 µm, 50 mg
Artikelnr. VARI75403050
Anbieter:   VARIAN
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ C8
Artikelnr. VARI75403050
Anbieter:  VARIAN
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ C8
Preassembled 96-well plate, C8, 60 Å, 40 µm, 50 mg
Preis
515,59 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Bond Elut™ C8 is very similar in properties to C18, but is not as retentive for non-polar compounds, due to its shorter hydrocarbon chain, and therefore reduced carbon loading. C8 is an excellent replacement for C18 when analytes are too strongly retained for effective elution. The potential for polar interactions is somewhat higher than for C18 because there is less coverage of the silica surface. These polar interactions are not, however, a significant property of C8.
  • Excellent for strongly-retained analytes
  • Polar interactions not significant
  • Less retentive than C18
Spezifikationen
  • Partikelgröße:
    40 µm
  • Porengröße:
    60 Å
  • Bezeichnung:
    Preassembled 96-well plate
  • Seq:
    25
  • Bettgewicht:
    50 mg
  • Phase:
    C8
  • Cat. No.:
    VARI75403050
  • Endcapped:
    Ja
  • Kohlenstoffbelastung:
    12,2%
  • Surface area:
    500 m²/g
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.