AuftragsverfolgungKontakt
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ Certify
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ Certify
VersaPlate™ Röhrchen, Certify, 60 Å, 40 µm, 40 ml, 100 mg
Artikelnr. VARI7550901C
Anbieter:   VARIAN
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ Certify
Artikelnr. VARI7550901C
Anbieter:  VARIAN
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ Certify
VersaPlate™ Röhrchen, Certify, 60 Å, 40 µm, 40 ml, 100 mg
Preis
432,73 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 96 ST
Product Details & Documents
The Bond Elut™ Certify extraction cartridge utilises a packed bed consisting of a special, non-polar C8 sorbent and a strong cation exchanger (SCX). Certify is most commonly used to extract basic (cationic) drugs from urine and blood, but it is also very effective for extraction of a wide range of compounds from a diverse range of aqueous matrices.
  • Special mixed mode sorbent bed
  • Broad application range for aqueous extraction
  • Bimodal, non-polar and strong cation exchange
Spezifikationen
  • Partikelgröße:
    40 µm
  • Porengröße:
    60 Å
  • Kapazität:
    40 ml
  • Bezeichnung:
    VersaPlate™ Röhrchen
  • Seq:
    33
  • Bettgewicht:
    100 mg
  • Phase:
    Certify
  • Cat. No.:
    VARI7550901C
  • Endcapped:
    Nein
  • Kohlenstoffbelastung:
    9,0%
  • Surface area:
    500 m²/g
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.