AuftragsverfolgungKontakt
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ CBA | Avantor
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ CBA
Straight barrel cartridge, CBA, 60 Å, 1 ml, 50 mg
Artikelnr. VARI12102073
Anbieter:   VARIAN
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ CBA
Artikelnr. VARI12102073
Anbieter:  VARIAN
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ CBA
Straight barrel cartridge, CBA, 60 Å, 1 ml, 50 mg
Preis
373,40 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
CBA is a mid-polarity sorbent and weak cation exchanger (pKa 4,8). It can be used with a wider range of counter-ions than lower pKa sorbents like SCX and will demonstrate easier elution of quaternary amine functionalised analytes.
  • Cation exchange with no need for extreme basic conditions
  • Wider selectivity range provides more eluent options
  • Polar or non-polar depending on matrix or solvent
Spezifikationen
  • Porengröße:
    60 Å
  • Kapazität:
    1 ml
  • Bezeichnung:
    Straight barrel cartridge
  • Seq:
    03
  • Bettgewicht:
    50 mg
  • Phase:
    CBA
  • Cat. No.:
    VARI12102073
  • Endcapped:
    Ja
  • Kohlenstoffbelastung:
    7,4%
  • Surface area:
    500 m²/g
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.