AuftragsverfolgungKontakt
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ C2 | Avantor
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ C2
Straight barrel cartridge, C2, 60 Å, 40 µm, 3 ml, 100 mg
Artikelnr. VARI12102117
Anbieter:   VARIAN
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ C2
Artikelnr. VARI12102117
Anbieter:  VARIAN
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ C2
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ C2
Straight barrel cartridge, C2, 60 Å, 40 µm, 3 ml, 100 mg
Preis
187,21 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 ST
Product Details & Documents
Bond Elut™ C2 is a fairly non-polar sorbent because of the short chain length of the functional group. C2 is often used during the process of method development if analytes are retained too strongly on a C8 or C18 phase. The polarity of C2 is slightly lower than a cyano phase for polar interactions.
  • C2 is a low carbon load sorbent
  • Can be used alongside CN and C8 phases
  • Popular for drug extraction from plasma and for flat baselines
Spezifikationen
  • Partikelgröße:
    40 µm
  • Porengröße:
    60 Å
  • Kapazität:
    3 ml
  • Bezeichnung:
    Straight barrel cartridge
  • Seq:
    06
  • Bettgewicht:
    100 mg
  • Phase:
    C2
  • Cat. No.:
    VARI12102117
  • Endcapped:
    Ja
  • Kohlenstoffbelastung:
    5,6%
  • Surface area:
    500 m²/g
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.