AuftragsverfolgungKontakt
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ PPL | Avantor
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ PPL
Patrone mit geradem Lauf, PPL, 150 Å, 125 µm, 1 ml, 100 mg
Artikelnr. VARI12105003
Anbieter:   VARIAN
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ PPL
Artikelnr. VARI12105003
Anbieter:  VARIAN
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ PPL
Patrone mit geradem Lauf, PPL, 150 Å, 125 µm, 1 ml, 100 mg
Preis
345,77 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Bond Elut™ PPL is a styrene-divinylvenzene (SDVB) polymer that has been modified with a proprietary non-polar surface. PPL will retain even the most polar classes of analytes, including phenols. The large particle size allows ease of flow for viscous or particulate rich water samples, while the high surface area and strong hydrophobicity ensure reproducible extractions with high recoveries upon elution. Bond Elut™ PPL is suitable for EPA Method 528 ‘Determination of Phenols in Drinking Water by SPE and Capillary GC/MS’.
  • Modified styrene-divinylbenzene polymer
  • Large particle size allows fast extraction speeds
  • High surface area and capacity for polar analytes
Spezifikationen
  • Partikelgröße:
    125 µm
  • Porengröße:
    150 Å
  • Kapazität:
    1 ml
  • Bezeichnung:
    Patrone mit geradem Lauf
  • Seq:
    02
  • Bettgewicht:
    100 mg
  • Phase:
    PPL
  • Cat. No.:
    VARI12105003
  • Surface area:
    600 m²/g
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.