AuftragsverfolgungKontakt
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ Certify II | Avantor
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ Certify II
Straight barrel cartridge, Certify II, 60 Å, 40 µm, 3 ml, 50 mg
Artikelnr. VARI12105031
Anbieter:   VARIAN
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ Certify II
Artikelnr. VARI12105031
Anbieter:  VARIAN
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ Certify II
Straight barrel cartridge, Certify II, 60 Å, 40 µm, 3 ml, 50 mg
Preis
207,67 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 ST
Product Details & Documents
Bond Elut™ Certify II was developed specifically for the rapid and effective extraction of acidic drugs and metabolites from urine and other biological matrices. Certify II is a mixed-mode cartridge packed with non-polar C8 and strong anion exchange (SAX) sorbent. It has been optimised for acidic drugs such as 11-nor-delta-9-tetrahydrocannibinol-carboxylic acid, salicylic acid, ibuprofen, acetaminophen and other compounds that possess both non-polar and anionic characteristics.
  • Ideal for non-polar and anionic compounds
  • Optimised for acidic drug analysis
  • Bimodal, non-polar and strong anion exchange
Spezifikationen
  • Partikelgröße:
    40 µm
  • Porengröße:
    60 Å
  • Kapazität:
    3 ml
  • Bezeichnung:
    Straight barrel cartridge
  • Seq:
    04
  • Bettgewicht:
    50 mg
  • Phase:
    Certify II
  • Cat. No.:
    VARI12105031
  • Endcapped:
    Nein
  • Kohlenstoffbelastung:
    8,6%
  • Surface area:
    500 m²/g
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.